Learn More
Oakton™ EcoTestr™ Compteur CTS1 de conductivité, salinité et TDS en poche
Code produit 15878436 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15878436 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15878436 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3546211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.43€
    93.97€ / 1 pièces
    Économisez 20.46€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
CTS1 Pocket Conductivity, Salinity and TDS Meter - La mesure de la qualité de l’eau est plus simple et rapide. L’écran est plus grand, offre un meilleur angle de vision, dispose d’indicateurs d’autonomie, de préparation et d’étalonnage, et affiche simultanément les paramètres et les relevés de température. Il CTS Testr prend trois points automatiques pour l’étalonnage EC.
  • Améliorations de la conception et des fonctions
  • L’affichage étendu à 4 chiffres sur deux lignes permet d’afficher simultanément les mesures de conductivité et de température
  • Une touche supplémentaire offre une interface plus pratique et plus intuitive
  • Le capuchon amélioré fonctionne comme un gobelet d’échantillon et comme une base stabilisatrice pour maintenir le compteur en position verticale
  • Le boîtier, certifié IP67, est étanche et flotte
  • Bouchon étanche, pouvant être fixé sur le dessus du compteur : vous ne perdez plus aucun bouchon.
  • Le bouchon comporte une ligne de remplissage et est plus large, ce qui permet de maintenir le compteur en position verticale pour effectuer les mesures sans utiliser vos mains
  • Étalonnage à une seule touche
  • Étanche et flotte
Spécification
Précision (conductivité) ±2 % de ±LSD pleine échelle 1
Précision (salinité) ±2 % de ±LSD pleine échelle 1
Points d’étalonnage Point unique
Description Conductimètre de poche, salinité et TDS-mètre
Type d’affichage LCD
Gamme (conductivité) 0,00 à 20,00 mS/cm
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Comprend Quatre piles alcalines miniatures A76 1,5 V
Résolution (conductivité) 0,1 mS
Résolution (salinité) 0,1 ppt
Résolution (TDS) ±2 % de ±LSD pleine échelle 1
Facteur de salinité 0,00 ppt à 10,00 ppt
Gamme de facteurs TDS 0,00 ppt à 20,00 ppt
Précision de la température ±0,5°C + 1 LSD
Résolution de la température 0,1°C