missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ecteinascidin-Analog-1, MedChemExpress

Code produit 16487857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16487857 5 mg 5mg
16465138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16487857 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12395

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ecteinascidin-Analog-1 is a useful intermediate for chemical sythesis of Ecteinascidin analogues; Ecteinascidins is a family of tetrahydroisoquinoline alkaloids with wide range of antitumor and antimicrobial activities.

Ecteinascidin-Analog-1 is a useful intermediate for chemical sythesis of Ecteinascidin analogues

Spécification

Nom chimique ou matériau Ecteinascidin-Analog-1
CAS 874758-58-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H44N2O9
Quantité 5 mg
SMILES O=C(N1[C@@H]([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)C(C)(C)OC2)C3=C(C=C(C)C(OC)=C3OCC=C)C[C@H]1COC(C)=O)OCC=C
Poids moléculaire (g/mol) 588.69
Poids de la formule 588.69
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.