Learn More
Édaravone D5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Edaravone D5 |
| CAS | 1228765-67-0 |
| Formule moléculaire | C10 D5 H5 N2 O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2,4-Dihydro-5-methyl-2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-3H-pyrazol-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2N=C(C)CC2=O)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-2-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)-4H-pyrazol-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.23 |
| Poids de la formule | 179.111 |