Learn More
Edaravone, MedChemExpress
Code produit 16410778
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16410778 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16410778 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0099
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Edaravone
Forme physique Solid
CAS 89-25-8
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H10N2O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme MCI-186
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N=C(C)C1
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98.6%
Qualité Research