Learn More
3M™ Dosimètre sonore personnel Edge™ 5
Code produit 15719667 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
40 heures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15719667 40 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15719667 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000030071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le dosimètre sonore personnel Edge™ 5 3M™ offre une technologie avancée, conditionnée dans un cadre compact et sans câble, pour une surveillance des niveaux de bruit légère et plus ergonomique.
  • Batterie lithium-polymère rechargeable
  • Le support de montage mince et profilé enveloppe l’épaule ; le cadre compact offre un confort supérieur
  • Certifications de sécurité intrinsèque
  • Montage sur l’épaule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 40 heures
Certifications/Conformité CE, CEI 61252, ANSI S1.25
Dimensions 88 x 53 x 19 mm
Comprend Station d’accueil
Plages de mesure Dose, exposition, champ d’identité, L(C-A), Lavg/Leq, Max, Min, Pic, Dose projetée, Durée d’exécution, SEL (Lep), SPL, Seuil, TWA, Limite supérieure (UL)