Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de conductivité et de température Edge™, numérique, à quatre bagues, platine, HI763100, Hanna Instruments
Code produit 15138249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Corps PEI, pointe en platine
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15138249 Corps PEI, pointe en platine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15138249 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI763100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1358.36€
    744.62€ / 1 pièces
    Économisez 613.74€
    45% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Type Électrode de conductivité numérique
Comprend Capteur
Matériau Corps PEI, pointe en platine
Température (impériale) en fonctionnement 23 °F à 212 °F
Température (métrique) en fonctionnement -5 °C à +100 °C
Forme Sonde à 4 anneaux