Learn More
Hanna Instruments™ Électrode d’oxygène dissous Edge™ avec capteur de température, HI 764080, Hanna
Code produit 15168249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Oxygène dissous (plage de saturation):
0 à 300 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Oxygène dissous (plage de saturation) Conditionnement
15168249 0 à 300 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15168249 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI764080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.69€
    744.62€ / 1 pièces
    Économisez 458.07€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Longueur (métrique) du câble 1 m
Types de capteur Capteur
Température (impériale) en fonctionnement 32 °F à 122 °F
Raccordements 3.5 mm
Oxygène dissous (plage de saturation) 0 à 300 %
Longueur (métrique) 120 mm
Type Électrode DO
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C