Learn More
Hanna Instruments™ Conductimètre multiparamètre hybride Edge™
Code produit 15148239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15148239 220V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15148239 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI203002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.50€
    1279.54€ / 1 pièces
    Économisez 410.96€
    24% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Précision (salinité) +/-1 % des mesures
Précision (TDS) +/-1 % des mesures
Modes d’étalonnage TDS, salinité, EC
Gamme (salinité) 0,0 à 400,0 % de NaCl ; 0,01 à 42,00 PSU ; 0,0 à 80,0 g/l
Gamme (TDS) 0,00 à 14,99 mg/l (ppm) ; 15,0 à 149,9 mg/l (ppm) ; 150 à 1499 mg/l (ppm) ; 1,50 à 14,99 g/l ; 15,0
Compensation thermique noTC, ATC (-20,0 à 120,0°C)
Dimensions (L x l x H) 202 x 140 x 12,7mm
Poids (métrique) 250 g
Tension 220V