Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH Edge™
Description
Numérique HI12301, plastique rechargeable, Hanna Instruments
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | 3.5 mm |
| Type de solution de remplissage | Gel |
| Référence interne | Double, Ag/AgCl |
| Jonction | Céramique, unité |
| Matériau | Corps de l'Île-du-Prince-Édouard |
| Plage de pH | 0 à 12 |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Diamètre (métrique) | 7.5 mm |