Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH Edge™
Description
Numérique HI10430, verre rechargeable, point conique, Hanna Instruments
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | 3.5 mm |
| Type | Électrode pH |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Jonction | Céramique, Double |
| Matériau | Corps en verre |
| Plage de pH | 0 à 13 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5 °C à +100 °C |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |