Learn More
Contec™ Têtes de serpillère Edgeless™ stériles
BIOPHARMA
Code produit 16420111 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Description:
Tête de balai sans bord
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Description Conditionnement
16420111 Stérile Tête de balai sans bord 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16420111 Fournisseur Contec™ Code fournisseur ELMOP IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00€
    687.64€ / 20 pièces
    Économisez 79.36€
    10% de réduction
Expédition estimée: 02-02-2027
Fabriquée à partir d’un tube continu en maille solide et durable 100 % polyester. Edgeless™ Les têtes de balai stériles sont bouclées pour former des brins de balai tubulaires qui ne s'effilochent pas, ne se cassent pas et ne se détériorent pas, éliminant ainsi toute contamination.
Le Contec™ Edgeless™ Le système de nettoyage de sols Mopping System est le système de lavage de sols le plus efficace disponible pour les environnements critiques. Le système est conçu pour les semi-conducteurs, le secteur des produits pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux afin d’assurer le nettoyage de laboratoire et de la zone de traitement. Les têtes de balai sont conçues pour répondre aux besoins de nettoyage généraux. ISO Ces machines sont destinées aux environnements critiques de classe 3 ou moins et sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre à différents besoins de nettoyage. Edgeless™ ou QuickConnect™ Les poignées, les cadres, les adaptateurs et les systèmes de godets sont disponibles séparément pour compléter le système.
  • Les franges de la serpillère encapsulent les liquides pour une absorption maximale ; elles génèrent des niveaux de particules et de substances extractibles considérablement moindres par rapport aux serpillères à franges en cordelette de coton ou en nylon.
  • Stérilité validée selon les directives AAMI/ISO à un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶ (certificats de stérilité disponibles)
  • Têtes de balai lavées et emballées dans un ISO salle blanche de classe 4
  • Résistantes aux produits chimiques, aux champignons et aux moisissures
  • Les boucles rendent inutiles les bords coupés et améliorent la propreté
  • L’extrémité des bandes permet de contrôler la serpillère et de facilement nettoyer la surface autour des pieds et des roues d’un équipement
  • Disponibles en trois modèles :
    • Original
    • Texturé – franges torsadées pour augmenter la capacité d’adsorption
    • Les bandes longues et texturées retiennent plus de liquide ce qui permet de nettoyer de plus grandes zones ; durent jusqu’à 10 fois plus longtemps que les serpillères traditionnelles ; bandes colorées au niveau des extrémités afin de séparer les zones et de minimiser le risque de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage limité
Description Tête de balai sans bord
Color-coded Non
Matériau Polyester