Learn More
Edoxaban tosylate monohydrate, MedChemExpress
Description
Edoxaban (DU-176b) monohydrate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban monohydrate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban monohydrate can be used for preventing thromboembolic disease research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Edoxaban tosylate monohydrate |
| CAS | 1229194-11-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C31H40ClN7O8S2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | DU-176b monohydrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (67.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 738.27 |
| Afficher plus |