Learn More
Edoxaban Tosylate Monohydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Edoxaban Tosylate Hydrate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30ClN7O4S.C7H8O3S.H2O/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34);2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/t13-,15-,17+;;/m0../s1 |
| Quantité | 1 g |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |