Learn More
Edoxudine, MedChemExpress
Code produit 16494517
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494517 50 mg
16488556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494517 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Edoxudine is an antiviral drug, is an analog of thymidine, shows effectiveness against herpes simplex virus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Edoxudine
Forme physique Solid
CAS 15176-29-1
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H16N2O5
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme EUDR
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (487.79 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(CC)=C2)=O)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 256.26
Poids de la formule 256.26
Pourcentage de pureté 98.56%
Qualité Research