Learn More
EDTA solution de sel disodique, 0,01 M, Chem-Lab
Code produit 10060562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10060562 1 L 1L
11993143 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10060562 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.0501.1000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé dans les applications d’électrophorèse et de biologie moléculaire. Solution de sel disodique d'EDTA, 0,01 M, Chem-Lab est un chélateur de cations divalents utilisé dans les titrages TH. La solution contient 3,723 g d'EDTA diNa·2H₂O par litre d'eau (0,01 M).
EDTA sel disodique dihydraté est un chélateur de cations divalents. Il inhibe les enzymes, telles que les métalloprotéases, qui nécessitent des cations divalents pour l’activité. Il est également utilisé dans de nombreux tampons enzymatiques et comme inac
Identifiants chimiques
CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
CID PubChem 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 0 °C
Couleur Incolore
Densité 1 g/cm3
pH 4 à 5
Point d’ébullition 100 °C
Odeur Inodore
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Soluble
Nom IUPAC disodium;2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate;dihydrate
Poids de la formule 372,24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,01 mol/l (±0,00004, 20°C)
Forme physique Liquide