Spécification
| CAS | 139-33-3 |
| Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
| Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt |
| Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| Nom IUPAC | acétate disodique de 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.21 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,0195 - 0,0205 mol/L |