Learn More
Sel disodique EDTA en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15548424 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15548424 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548424 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7613.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Réactif de laboratoire
  • Molarité : 0,0099 - 0,0101
Spécification
CAS 139-33-3
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantité 1 L
Synonyme Edetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt, Idranal III, Kestranal™ 2 S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate disodique de 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,01 mol/l (0,02 N)