Spécification
| Nom chimique ou matériau | EDTA |
| CAS | 15708-41-5 |
| Formule moléculaire | C10H12FeN2NaO8 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta |
| Clé InChI | MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3] |
| Nom IUPAC | sodium;2-[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate;fer(3+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.047 |
| CID PubChem | 27461 |
| Afficher plus |