Learn More
Edwards Accessoires pour BOC Pompes à vide poussé : Bride pleine
Code produit 12080293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Buse NW25
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12080293 Buse NW25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12080293 Fournisseur Edwards Code fournisseur C10514645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.12€
    24.60€ / 1 pièces
    Économisez 15.52€
    38% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
À utiliser avec BOC pompes à vide poussé
  • En aluminium
  • L'aluminium est idéal pour obtenir des performances fiables et économiques jusqu'à une pression de10⁻⁷ mbar.
Spécification
Diamètre (impériale) intérieur 2/10 in
Diamètre (impériale) extérieur 2/5 in
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Diamètre (métrique) intérieur 7 mm
À utiliser avec BOC pompe à vide poussé
Matériau Aluminium
Longueur totale (impériale) 1,57 in
Longueur totale (métrique) 40 mm
Type Buse NW25