Learn More
Edwards Raccords pour pompe à vide à palettes rotatives : bague de serrage
Code produit 10462141
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe à vide à palettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec
10462141 Pompe à vide à palettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10462141 Fournisseur Edwards Code fournisseur C10514401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.74€
    8.75€ / 1 pièces
    Économisez 3.99€
    31% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Gamme de colliers de serrage fabriqués en polymère haute technologie pour les constructeurs de systèmes de vide
  • Bague de serrage : acier inoxydable compact
  • Pince en polymère : légère, aspect soigné
  • Collier en aluminium : robuste, conforme aux normes Pneurop
  • Collier de serrage métallique : convient aux joints en aluminium et en indium— large plage de températures
  • Pinces et boulons à griffes : large gamme optimisée pour de nombreuses applications— Boulons CF haute résistance pour brides UHV
Spécification
À utiliser avec Pompe à vide à palettes
Matériau Acier inoxydable
Type Bague de fixation