Learn More
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Code produit 16401937
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13619A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Efaproxiral sodium
CAS 170787-99-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22NNaO4
Quantité 50 mg
Synonyme RSR13 sodium
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 363.38
Poids de la formule 363.38
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death