Learn More
Eflornithine hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Description
Eflornithine hydrochloride hydrate (DFMO hydrochloride hydrate) is a specific, irreversible inhibitor of the enzyme ornithine decarboxylase. Eflornithine hydrochloride hydrate is a medication for the treatment of African trypanosomiasis and excessive facial hair growth in women.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eflornithine hydrochloride hydrate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 96020-91-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H15ClF2N2O3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | DFMO hydrochloride hydrate MDL-71782 hydrochloride hydrate RMI-71782 hydrochloride hydrate α-difluoromethylornithine hydrochloride hydrate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 83.33 mg/mL (352.14 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |