Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’eflornithine monohydraté
Code produit 15801052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15801052 1 g 1g
15811052 5 g 5g
15821052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15801052 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96020-91-6 | C6H15ClF2N2O3 | 236.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96020-91-6
Formule moléculaire C6H15ClF2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 236.64
Numéro MDL MFCD00242734
Clé InChI FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC Chlorure d’acide 2,5-diamino-2-(difluorométhyl)pentanoïque d’hydrogène hydraté
SMILES [H+].O.[Cl-].NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eflornithine hydrochloride monohydrate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 236.64