Learn More
Abnova™ Puce à phosphorylation spécifique de l'EGF
Code produit 16022435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité : 1 kit (2 échantillons)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16022435 Quantité : 1 kit (2 échantillons)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16022435 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur AA0023.1Kit(2Samples)
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
La matrice EGF Phospho-Specific comprend 214 anticorps de phosphorylation hautement spécifiques et bien caractérisés liés à la famille de protéines EGF.
  • Ce produit doit être accompagné du kit de détection d'anticorps par puce à anticorps
  • Les matrices sont imprimées sur des lames de microscope en verre revêtues de taille standard et peuvent être scannées sur tous les scanners de microarrays compatibles avec les lames de 76 x 25 x 1 mm.
  • Échantillons appropriés : cellules en culture, tissus congelés, tissus FFPE, sérum
Spécification
Quantité 1 kit (2 échantillons)
Contenu et stockage 4 °C
Type Tableau/Bibliothèque
À utiliser avec (application) Profilage
Méthode de détection Fluorométrique