Learn More
Melford EGTA
Code produit 30018261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018261 50 g 50g
30018260 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018261 Fournisseur Melford Code fournisseur E5706050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 67-42-5
  • Formulemoléculaire:C14H24N2O10​
  • Masse moléculaire : 380,35
Spécification
CAS 67-42-5
Notes de qualité de la pureté De qualité biologie moléculaire
Formule moléculaire C14H24N2O10
Quantité 50 g