Learn More
EGTA-AM, MedChemExpress
Description
EGTA-AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EGTA-AM |
| CAS | 99590-86-0 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H40N2O18 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | EGTA Acetoxymethyl ester |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (74.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCOC(C)=O)CN(CC(OCOC(C)=O)=O)CCOCCOCCN(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 668.6 |
| Afficher plus |