Learn More
R&D Systems™ EGTA
Code produit 18015492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18015492 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18015492 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2807/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.89€
    95.55€ / 1g
    Économisez 11.34€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium chelating agent
Calcium chelator; protects against cell death caused by nitric oxide-induced calcium influx into nerve cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau EGTA
CAS 67-42-5
Quantité 1 g
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H24N2O10
Poids de la formule 380.35
Pureté >98%
Poids moléculaire 380.35