Learn More
EGTA, TRC
Code produit 30012758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012758 100 g 100g
30011043 1 g 1g
30003907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE440150100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-42-5
Formule moléculaire C14 H24 N2 O10
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
Synonyme EGTA, 2,2'-Ethylenedioxybis(ethylamine)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic Acid, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Chelest GEA, EBONTA, EDGA, EGTA, Egtazic Acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Ethylene Glycol Bis(β-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, GEDTA, NSC 615010, O,O'-Bis(2-aminoethyl)ethylene Glycol-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthoxy]éthoxy]éthyle-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(2-aminoethoxyethane)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Poids de la formule 380.1431