Learn More
EH-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17166534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17166534 500 mg 500mg
17146534 100 mg 100mg
17156534 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17166534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66142.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2102510-60-9 | C72H88N6O2S8 | 1326.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2102510-60-9
Formule moléculaire C72H88N6O2S8
Poids moléculaire (g/mol) 1326.02
Clé InChI HKJHYTKBDDVGRK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 5,5 '-[[4,4,9,9-​tetrakis(2-​ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
Nom IUPAC 3-éthyl-5-{[7-(15-{7-[(3-éthyl-4-oxo-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-5-ylidène)méthyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-tétrakis(2-éthylhexyl)-5,14-dithiapinacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadéca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]méthylidène}-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau EH-IDTBr
Quantité 500 mg
Poids de la formule 1326.03
Forme physique Solide