Learn More
Eicosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10144410 100 g Flacon en verre 100g
10246640 2 g Flacon en verre 2g
10636734 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10144410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204371000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-95-8
Formule moléculaire C20H42
Poids moléculaire (g/mol) 282.56
Numéro MDL MFCD00009344
Clé InChI CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
CID PubChem 8222
ChEBI CHEBI:43619
Nom IUPAC icosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Eicosane
Point de fusion 36.0°C to 38.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.7886g/mL
Point d’ébullition 220.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)18CH3
Quantité 100 g
Beilstein 01, 174
Gravité spécifique 0.7886
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 282.54
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eicosane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.