Code produit 10636734
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10636734
500 g
Flacon en verre
500g
10246640
2 g
Flacon en verre
2g
10144410
100 g
Flacon en verre
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10636734
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
204375000
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
112-95-8
Formule moléculaire
C20H42
Poids moléculaire (g/mol)
282.56
Numéro MDL
MFCD00009344
Clé InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
CID PubChem
8222
ChEBI
CHEBI:43619
Nom IUPAC
Éicosane
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau
Eicosane
Point de fusion
36.0°C to 38.0°C
Couleur
Blanc
Densité
0.7886g/mL
Point d’ébullition
220.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair
>112°C
Spectre IR
Authentic
Plage de pourcentage du dosage
98.5% min. (GC)
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
CH3 (CH2 )1 8 CH3
Quantité
500 g
Beilstein
01, 174
Gravité spécifique
0.7886
Informations sur la solubilité
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule
282.54
Pourcentage de pureté
99%
Forme physique
Solide cristallin
Afficher plus
Afficher moins
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331-NE PAS faire vomir.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?