Learn More
Eicosane, TRC
Code produit 30378093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378093 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE4774901G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Eicosane
CAS 112-95-8
Formule moléculaire C20 H42
Quantité 1 g
Synonyme Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane
Formule InChI InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC Éicosane
Poids moléculaire (g/mol) 282.55
Poids de la formule 282.3287