Learn More
Acide eicosanoïque-20,20,20-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eicosanoic Acid-20,20,20-D3 |
| CAS | 202480-70-4 |
| Formule moléculaire | C20 D3 H37 O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Eicosanoic-20,20,20-d3 acid (9 CI), Eicosanoic Acid-20,20,20-D3, Eicosanoic acid-d3, Arachidic-20,20,20-d3 acid, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-ω-d3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | 20,20,20-trideuterioicosanoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.5489 |
| Poids de la formule | 315.3217 g/mol |
| Afficher plus |