Learn More
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Code produit 16492206
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492206 500 mg
16484467 50 mg
16418446 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492206 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0747
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Forme physique Liquid
CAS 86227-47-6
Couleur Jaune clair
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H34O2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 330.5
Poids de la formule 330.5
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research