Learn More
Ester éthylique de l'acide eicosapentaénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eicosanoic acid-ethyl ester |
| CAS | 73310-10-8 |
| Formule moléculaire | C22 H44 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | EPA 90E, Incromega E 7010 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17- |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.5 |
| Poids de la formule | 330.26 |