Learn More
Ester éthylique à l’acide eicosapentaénoïque, TRC
Code produit 30179743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179743 100 mg 100mg
30180191 10 mg 10mg
30180078 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE477805100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86227-47-6
Formule moléculaire C22 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 330.5
Synonyme (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, AMR 101, Epadel, Epadel S 300, Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentanoate, Icosapent ethyl, Incromega EPA, Timnodonic acid ethyl ester, Vascepa, cis-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Nom IUPAC éthyle (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
SMILES CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Poids de la formule 330.2559