Learn More
EIDD 2801, TRC
Code produit 30006375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006375 50 mg 50mg
30004041 25 mg 25mg
30005900 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE98579550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2492423-29-5
Formule moléculaire C13 H19 N3 O7
Poids moléculaire (g/mol) 329.306
Synonyme Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(4Z)-4-hydroxyimino-2-oxopyrimidine-1-yl]oxolan-2-yl]méthyl 2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molnupiravir
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Poids de la formule 329.122