Learn More
Masterflex™ Tête de pompe à huit canaux
Code produit 12447430 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
28,5°ml/min.
32,5°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12447430 28,5°ml/min. 1 pièce
12437430 32,5°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12447430 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0762310
Expédition estimée: 23-02-2027
Choisissez la tête à six rouleaux pour des débits plus élevés ou la tête à huit rouleaux pour un débit pratiquement sans pulsation
  • Commandez les mini-cartouches en option à écrasement réglable pour faire varier la pression de chaque canal
  • Retirez ou insérez facilement des mini-cartouches sans affecter les autres canaux
  • La pression maximale de 1,5 bar n’est atteignable qu’avec les cassettes avec levier à pression
  • Les cassettes Click-n-go offrent une pression maximale de 1,0 bar.
Spécification
Description Tête de pompe d’extension à huit canaux avec 8 rouleaux
Débit 28,5°ml/min.
Comprend huit minicartouches Click'n'go™.
Nbre de canaux 8
Nbre de rouleaux 8
Vitesse 100 tr/min