Learn More
Sonics Materials Sonde à huit éléments
Code produit 11703609
Change view
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
11703609 Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703609 Fournisseur Sonics Materials Code fournisseur 6300602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un traitement entre 250 μd'une capacité de 1 à 2 ml, cette sonde élémentaire robuste et fiable augmente la productivité et minimise les tâches répétitives en traitant simultanément 8 échantillons de manière identique.
  • Améliore la productivité et minimise les tâches répétitives en traitant 8 échantillons à l’identique et simultanément
  • Composé d'un coupleur en aluminium et de huit 1/ ⁄8 in (3 mm) mini micro-pointes
  • Capacités de traitement : 250 μl-2ml
  • Espacement entre les pointes : ⁄11 32 in (9 mm)
  • Longueur de la mini micropointe : 11 ⁄à 16 in. (17 mm)
  • Réf. 630-0602
Specifications
Type de produit Sonde
Matériau Aluminium
Description Sonde 8 éléments
Type de pointe Mini-micro pointe
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.