Learn More
Sonic Materials Sonde à huit éléments
Description
- Les sondes multi-éléments à haut débit augmentent la productivité et minimisent les tâches répétitives en traitant simultanément de nombreux échantillons identiques
- Elles se vissent dans le convertisseur à la place de la sonde 1 ⁄2 po (13 mm) et peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes automatisés.
- L’énergie fournie par chaque pointe est uniforme à moins de 2 %
- Pour les sondes à quatre, huit et vingt-quatre éléments, l’espacement entre les pointes (centre à centre) est de 22⁄32 po (18 mm) et la longueur des micropointes spéciales est de 57⁄16 po (139 mm)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Sonde 8 éléments |
| Matériau | Aluminium |
| Comprend | Coupleur en aluminium et micro pointes spéciales de 8 x 3 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |