Learn More
A&D Weighing Balances portatives intrinsèquement sûres EK-AEP ATEX
GREENER_CHOICE
Code produit 16894591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
300 g
3000 g
12 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16894591 300 g 1 pièce
16884591 3000 g 1 pièce
16874591 12 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16894591 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur EK300AEP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances portatives à sécurité intrinsèque A&D EK-AEP, certifiées ATEX offrent une conception robuste et compacte, une technologie de pesée SG fiable et des plages de pesée polyvalentes.
  • Compactes, légères et extrêmement abordables tout en offrant une excellente protection contre les explosions
  • Équipées d’un connecteur optique pour la sortie de données par câble en fibre optique et d’un adaptateur de communication optique AD-1611 (tous deux vendus séparément)
  • Fonctionnement sur piles (à utiliser uniquement avec quatre piles alcalines DURACELL AA MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 LR6 AM3 ou Panasonic Piles alcalines AA LR6 (XJ) 1,5 V (environ 250 heures d'autonomie) pour une portabilité optimale sans câblage complexe via une barrière de sécurité.
  • Sortie conforme aux BPF / BPL pour répondre aux exigences en matière de documentation
  • Écran LCD facile à lire avec rétroéclairage (hauteur des caractères 16 mm)
  • Fonction d’arrêt automatique pour économiser les piles
  • Plateau de pesée en acier inox hygiénique et résistant aux produits chimiques (SUS304)
  • Unités de pesée multiples : g, oz, lb, ozt (once troy), ct, mm (momme), dwt (pennyweight), gr (grain), N ; en plus de d (densité relative)
  • Mode de comptage avec la fonctionnalité ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
  • Fonction de mode pourcentage pour la pesée cible, la vérification de la variation de l’échantillon, etc.
  • Fonction de comparaison pour un remplissage, un emballage et un tri plus rapides et plus précis, etc.
  • Caractéristiques de réponse réglables selon l’ampleur des courants d’air et des vibrations sur le site. Anneau de sécurité pour verrouiller la balance avec un câble pour empêcher les vols
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/ISO/IECEx/ATEX/NEC 505 : classe I, zone 0, Aex/Ex ia op is IIB T3, NEC 500 : IS/I/1/C, D/ T3C
Type de connexion Interface de fibre optique (adaptateur AD-1611 et câble en fibre optique nécessaires)
Capacité 300 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,01 g
Matériau ABS, acier inoxydable
Modèle EK-300AEP
Alimentation électrique A utiliser uniquement avec quatre piles alcalines DURACELL AA MN1500 LR6, piles alcalines ENERGIZER AA E91 LR6 AM3, ou piles alcalines Panasonic AA LR6 (XJ) 1,5 V.