Learn More
Invitrogen™ Résine EK-Away™
Code produit 10403982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10403982 7,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403982 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R18001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
EK-Away est fourni sous forme de suspension d’éthanol à 50 % ; tampons de liaison 10X et de déshybridation 10X inclus ; une résine de 7,5 ml élimine 250 unités d’entérokinase ; 30 ml éliminent 1 000 unités d’EKMax.
Spécialement conçu pour l’élimination d’autres enzymes d’entérokinase EKMaxor après le clivage de protéines contenant le site de clivage de l’entérokinase
  • La résine est conjuguée à l’inhibiteur de trypsine de soja, qui a une grande affinité et une grande capacité de liaison pour l’entérokinase
  • Le site catalytique de l’enzyme se lie à cette résine à base d’agarose pour l’élimination simple par lot ou par colonne d’autres préparations d’entérokinase EKMaxor
Purification de protéines marquées à la GST, purification de protéines marquées à l’histidine, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage EK-Away™ est fourni sous forme de suspension d’éthanol à 50 % et doit être stocké à +4°C. Tampons de liaison 10X et de déshybridation 10X inclus. La résine de 7,5 ml élimine 250 unités d’entérokinase ; 30 ml éliminent 1000 unités d’EKMax™. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.
Forme Suspension liquide
Gamme de produits EK-Away
Quantité 7,5 ml
Type Résine
Phase stationnaire Entérokinase
Type de colonne Affinity