Learn More
Novex™ Résine EK-Away™
Code produit 11573677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11573677 30 ml 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573677 Fournisseur Novex™ Code fournisseur R18002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00€
    1717.50€ / 30mL
    Économisez 572.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Résine EK-Away™
La résine EK-Away™ est spécialement conçue pour l’élimination d’EKMaxor™ ou d’autres enzymes d’entérokinase après le clivage de protéines contenant le site de clivage de l’entérokinase (illustration 1). La résine est conjuguée à l’inhibiteur de trypsine de soja, qui a une grande affinité et une grande capacité de liaison pour l’entérokinase. Le site catalytique de l’enzyme se lie à cette résine à base d’agarose pour l’élimination simple par lot ou par colonne d’EKMaxor™ ou d’autres préparations d’entérokinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Type Résine
Quantité 30 ml
Forme Suspension