Learn More
UVP Lampes EL
Code produit 11778251
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11778251 254 nm 1 pièce
11738251 302 nm 1 pièce
11758241 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11778251 Fournisseur UVP Code fournisseur 95020002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Source lumineuse UV, lumière blanche
Tension 230 V
Puissance en watts 8 W
Wavelength 254 nm
Ampérage 0,16 A
Dimensions (L x l x H) 376 x 97 x 64 mm
Alimentation électrique 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Longueur (métrique) 376 mm
Modèle Lampe série EL
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 97 mm
Type de produit Lampe à UV