Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Code produit 11708261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Longueur (métrique):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Longueur (métrique) Conditionnement
11708261 UVS-28 376 mm 1 pièce
11718251 UVLS-28 376 mm 1 pièce
11748221 UVLM-28 376 mm 1 pièce
11728251 UVM-16 302 mm 1 pièce
11768241 UVL-24 249 mm 1 pièce
11708251 UVLS-24 249 mm -
11778241 UVL-26 302 mm -
11758221 UVLS-26 302 mm 1 pièce
11708231 UVS-16 302 mm 1 pièce
11728261 UVM-57 378 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Product Code. 11708261 Supplier UVP Supplier No. 95024902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.59€
    656.05€ / 1 pièces
    Économisez 135.54€
    17% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection. Les lampes UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif
  • Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairag
Specifications
Tension 220 V
Puissance en watts 8 W
Wavelength 254 nm
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 376 x 96 mm
Alimentation électrique 8 W, 220 V, 50 Hz
Longueur (métrique) 376 mm
Modèle UVS-28
Largeur (métrique) 96 mm
Type de produit Lampe à UV
Fréquence 50 Hz