Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Description
- Une conception robuste idéale pour un usage intensif
- Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
- Le réflecteur intégré améliore l’éclairag
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 8 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 376 x 96 mm |
| Alimentation électrique | 8 W, 230 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Longueur (métrique) | 376 mm |
| Modèle | UVLS-28 |
| Largeur (métrique) | 96 mm |
| Afficher plus |