Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Code produit 11768241
Change view
Click to view available options
Modèle:
UVL-24
UVL-26
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-26
UVLS-28
UVM-16
UVM-57
UVS-16
UVS-28
Longueur (métrique):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Longueur (métrique) unitSize
11768241 UVL-24 249 mm 1 pièce
11708261 UVS-28 376 mm 1 pièce
11718251 UVLS-28 376 mm 1 pièce
11748221 UVLM-28 376 mm 1 pièce
11728251 UVM-16 302 mm 1 pièce
11708251 UVLS-24 249 mm -
11778241 UVL-26 302 mm -
11758221 UVLS-26 302 mm 1 pièce
11708231 UVS-16 302 mm 1 pièce
11728261 UVM-57 378 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11768241 Fournisseur UVP Code fournisseur 95026702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection. Les lampes UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif
  • Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairag
Spécification
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 249 x 97 mm
Longueur (métrique) 249 mm
Modèle UVL-24
Largeur (métrique) 97 mm
Type de produit Lampe à UV