Learn More
Elacridar hydrochloride, MedChemExpress
Description
Elacridar hydrochloride (GF120918A) is an orally active P-glycoprotein (P-gp) and breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor. Elacridar hydrochloride can be used to examine the influence of efflux transporters on drug distribution to brain and it can be used for the research of cancer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Elacridar hydrochloride |
| CAS | 143851-98-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C34H34ClN3O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | GF120918A |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (104.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1C2=CC=CC(C(NC(C=C3)=CC=C3CCN4CC(C=C(C(OC)=C5)OC)=C5CC4)=O)=C2NC6=C1C=CC=C6OC.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 600.1 |
| Afficher plus |