Learn More
Elaidic acid, MedChemExpress
Description
Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Elaidic acid |
| Forme physique | Oil |
| CAS | 112-79-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H34O2 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 13.5 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O |
| Afficher plus |