Learn More
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, lysat de plaquettes humaines, appauvri en fibrinogène, sans héparine
Code produit 17967741
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
500 ml
Pureté ou qualité:
Niveau de recherche
Qualité BPF
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pureté ou qualité unitSize
17967741 50 ml Qualité BPF 50mL
17907731 50 ml Niveau de recherche 50mL
17997731 100 ml Niveau de recherche 100mL
17997721 100 ml Qualité BPF 100mL
17937731 500 ml Niveau de recherche 500mL
17927731 500 ml Qualité BPF 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17967741 Fournisseur PL BioScience Code fournisseur PE20622
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ELAREM™ Perform-FD is a fibrinogen-depleted human Platelet Lysate of US origin. As a cell culture supplement, it supports in vitro expansion of various primary cells and cell lines. Due to the fibrinogen-depletion process, ELAREM Perform-FD does not require anticoagulant addition.
  • Sans xénogreffes : Le supplément de culture cellulaire sans xénogreffes est obtenu à partir de plaquettes approuvées pour la transfusion, provenant de centres de transfusion sanguine agréés.
  • Aucun ajout d'héparine requis : Comme les fibrinogènes sont épuisés lors de la fabrication, la coagulation du milieu complet est inhibée. – Les flux de travail des applications sont simplifiés. Cela élimine la nécessité d'ajouter un anticoagulant avec ELAREM™ Effectuer-FD. Des traces d’un anticoagulant xéno-contaminants peuvent être présentes dans le lysate plaquettaire humain.
  • Origine américaine : ELAREM™ Perform-FD est un lysat plaquettaire humain appauvri en fibrinogène d'origine américaine, permettant l'expansion in vitro de diverses cellules primaires et lignées cellulaires.
  • Amélioration des performances cellulaires : Le lysat plaquettaire humain contient d’abondants facteurs de croissance et cytokines dérivés de plaquettes humaines. Il a été démontré que ces nutriments stimulent la prolifération cellulaire et maintiennent le phénotype et le potentiel de différenciation de diverses cellules.
  • Résultats reproductibles : Chaque lot de ELAREM™ Perform est produit à partir de grands pools d'unités plaquettaires approuvées pour la transfusion afin de garantir une constance d'un lot à l'autre et de permettre des conditions reproductibles. Grade& GMP Note B
  • De la recherche au développement clinique : ELAREM™ Perform répond aux exigences de l'expansion cellulaire académique et industrielle et assure une transition facile des résultats de la recherche vers les applications cliniques.
  • Le produit contient des facteurs de coagulation. Pour inhiber la coagulation du milieu de culture cellulaire complet, il est recommandé d’ajouter un anticoagulant, par exemple de l’héparine, au milieu de culture cellulaire.
  • Utilisation prévue : ELAREM™ Perform est destiné exclusivement à un usage in vitro et à la fabrication. Le produit n’est pas destiné à un usage thérapeutique direct. Pour les précautions de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) appropriée.
Spécification
Couleur Jaune
Type de culture Culture de cellules adhérentes, culture de cellules en suspension
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Formule Liquide, lysat de plaquettes humaines, appauvri en fibrinogène
Pureté ou qualité Qualité BPF
Quantité 50 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique